Benzo[b]thiophene-7-carbonyl chloride 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₉H₅ClOS Point de fusion: 84…86 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
120081-47-2 UN: 1759 ADR: 8,III |