Imprimer
2-Morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR12297-1G OR12297-250MG
APOSOR12297-1GEA 491 EUR
APOSOR12297-1G APOSOR12297-250MG
2-Morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 97%
2-Morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formule: C₈H₁₀N₂O₃S
Point de fusion: 175…177 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09702410
Numéro CAS: 906353-04-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III