Imprimer
Benzo[b]thiophene-7-carboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR12294-1G OR12294-250MG
APOSOR12294-1GEA 285 EUR
APOSOR12294-1G APOSOR12294-250MG
Benzo[b]thiophene-7-carboxylic acid 97%
Benzo[b]thiophene-7-carboxylic acid
Formule: C₉H₆O₂S
Point de fusion: 176,5…178.5 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 10134-98-2