Imprimer
2,4-Dibromo-1H-imidazole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR1229-1G OR1229-250MG
APOSOR1229-1GEA 132 EUR
APOSOR1229-1G APOSOR1229-250MG
2,4-Dibromo-1H-imidazole 98%
2,4-Dibromo-1H-imidazole
Formule: C₃H₂Br₂N₂
Point de fusion: 193…198 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08741407
Numéro CAS: 64591-03-3