Imprimer
1-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulphonyl chloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Methyl-2-oxoindoline-5-sulphonyl chloride, 1-Methyl-2-oxindole-5-sulphonyl chloride
OR12235-1G OR12235-250MG
APOSOR12235-1GEA 174 EUR
APOSOR12235-1G APOSOR12235-250MG
1-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulphonyl chloride 95%
1-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulphonyl chloride
Formule: C₉H₈ClNO₃S
Point de fusion: 154…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08691362
Numéro CAS: 166883-20-1
UN: 3261
ADR: 8,III