Imprimer
[(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR12222-1G OR12222-250MG
APOSOR12222-1GEA 102 EUR
APOSOR12222-1G APOSOR12222-250MG
[(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
[(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
Formule: C₅H₉N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03419807
Numéro CAS: 612511-81-6
UN: 2735
ADR: 8,III