4-Bromo-1,2-diméthylimidazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Bromo-1,2-diméthyl-1H-imidazole
Formule:
C₅H₇BrN₂ Poids moléculaire: 175.03 g/mol Point de fusion: 40…44 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06659901 Numéro CAS: 850429-59-3 |