Imprimer
N-(1H-Indazol-7-yl)thiourea
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR12197-1G OR12197-500MG
APOSOR12197-1GEA 538 EUR
APOSOR12197-1G APOSOR12197-500MG
N-(1H-Indazol-7-yl)thiourea
N-(1H-Indazol-7-yl)thiourea
Formule: C₈H₈N₄S
Point de fusion: 203…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03102719
Numéro CAS: 381211-75-2