Imprimer
2-(Chloromethyl)-4-nitrobenzoxazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR12179-1G OR12179-10G OR12179-5G
APOSOR12179-1GEA 0 EUR
APOSOR12179-1G APOSOR12179-10G APOSOR12179-5G
2-(Chloromethyl)-4-nitrobenzoxazole
2-(Chloromethyl)-4-nitrobenzoxazole
Formule: C₈H₅ClN₂O₃
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027181
Numéro CAS: 143708-26-3