Imprimer
8-Methyl-4-quinolinol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR12150-1G OR12150-5G
APOSOR12150-1GEA 27.7 EUR
APOSOR12150-1G APOSOR12150-5G
8-Methyl-4-quinolinol
8-Methyl-4-quinolinol
Formule: C₁₀H₉NO
Point de fusion: 213…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272344
Numéro CAS: 23432-44-2