4-Methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formule:
C₇H₈N₂O₂S Point de fusion: 169…171 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02187391 Numéro CAS: 98276-75-6 |