Imprimer
Methyl-4-methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR12143-10G OR12143-1G OR12143-5G
APOSOR12143-10GEA 654 EUR
APOSOR12143-10G APOSOR12143-1G APOSOR12143-5G
Methyl-4-methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylate
Methyl-4-methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylate
Formule: C₈H₁₀N₂O₂S
Point de fusion: 59…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04125151
Numéro CAS: 166392-24-1