Imprimer
6-Methyl-1H-indazol-5-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Amino-6-methyl-1H-indazole
OR12141-1G OR12141-250MG
APOSOR12141-1GEA 111 EUR
APOSOR12141-1G APOSOR12141-250MG
6-Methyl-1H-indazol-5-amine
6-Methyl-1H-indazol-5-amine
Formule: C₈H₉N₃
Point de fusion: 215…217 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03305372
Numéro CAS: 81115-45-9