Imprimer
5-(Chlorométhyl)uracile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-(Chloromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
OR1213-100MG OR1213-250MG
APOSOR1213-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR1213-100MG APOSOR1213-250MG
5-(Chlorométhyl)uracile
5-(Chlorométhyl)uracile
Formule: C₅H₅ClN₂O₂
Point de fusion: >350 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00218445
Numéro CAS: 3590-48-5