Imprimer
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Iodo-7-azaindole
OR12105-1G OR12105-5G OR12105-25G
APOSOR12105-1GEA 21.9 EUR
APOSOR12105-1G APOSOR12105-5G APOSOR12105-25G
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₇H₅IN₂
Point de fusion: 190…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659023
Numéro CAS: 23616-57-1