Imprimer
Dimethyl-4-iodo-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR12086-1G OR12086-5G
APOSOR12086-1GEA 219 EUR
APOSOR12086-1G APOSOR12086-5G
Dimethyl-4-iodo-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate 95%
Dimethyl-4-iodo-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate
Formule: C₇H₇IN₂O₄
Point de fusion: 176…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689740
Numéro CAS: 1027819-68-6