6-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₉N₃ Point de fusion: 66…68 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08272099 Numéro CAS: 154924-17-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |