Imprimer
2-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR12083-1G OR12083-250MG
APOSOR12083-1GEA 56.7 EUR
APOSOR12083-1G APOSOR12083-250MG
2-(Dimethylamino)nicotinonitrile
2-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Formule: C₈H₉N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689753
Numéro CAS: 60138-76-3