1,4-Dihydro-2,3-quinoxalinedione-2-oxime 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₇N₃O₂ Point de fusion: 262…264 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08689712 Numéro CAS: 177944-77-3 |