Imprimer
1-(3,4-Dichlorophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(3,4-Dichlorophenyl)imidazolidin-2-one
OR12078-1G OR12078-5G OR12078-500MG
APOSOR12078-1GEA 336 EUR
APOSOR12078-1G APOSOR12078-5G APOSOR12078-500MG
1-(3,4-Dichlorophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
1-(3,4-Dichlorophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Formule: C₉H₈Cl₂N₂O
Point de fusion: 185…187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689734
Numéro CAS: 52420-29-8