Imprimer
2-Amino-5-méthylthiazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Méthylthiazole-2-ylamine
OR1207-100G OR1207-25G
APOSOR1207-100GEA 24.8 EUR
APOSOR1207-100G APOSOR1207-25G
2-Amino-5-méthylthiazole
2-Amino-5-méthylthiazole
Formule: C₄H₆N₂S
Point de fusion: 93…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078317
Numéro CAS: 7305-71-7
EINECS: 423-800-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III