5-Chloro-2-hydrazinopyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Chloro-2-hydrazinylpyridine
Formule:
C₅H₆ClN₃ Poids moléculaire: 143.58 g/mol Point de fusion: 127…128 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07786313 Numéro CAS: 27032-63-9 |