Imprimer
N-(2-Chloroethyl)-N'-(2,4-dimethylphenyl)urea
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR12060-1G OR12060-5G
APOSOR12060-1GEA 137 EUR
APOSOR12060-1G APOSOR12060-5G
N-(2-Chloroethyl)-N'-(2,4-dimethylphenyl)urea
N-(2-Chloroethyl)-N'-(2,4-dimethylphenyl)urea
Formule: C₁₁H₁₅ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00444204
Numéro CAS: 162376-66-1