Imprimer
2-Acetyl-6-bromopyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR12051-5G OR12051-1G OR12051-25G
APOSOR12051-5GEA 24.8 EUR
APOSOR12051-5G APOSOR12051-1G APOSOR12051-25G
2-Acetyl-6-bromopyridine 98%
2-Acetyl-6-bromopyridine
Formule: C₇H₆BrNO
Poids moléculaire: 200.03 g/mol
Point de fusion: 51…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272200
Numéro CAS: 49669-13-8