Imprimer
{1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-4-piperidinyl}methanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR12048-10G OR12048-1G OR12048-5G
APOSOR12048-10GEA 1350 EUR
APOSOR12048-10G APOSOR12048-1G APOSOR12048-5G
{1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-4-piperidinyl}methanol
{1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-4-piperidinyl}methanol
Formule: C₁₂H₁₆BrNO₃S
Point de fusion: 113…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689741
Numéro CAS: 937012-94-7