Imprimer

6-Bromo-2-methylbenzo[d]thiazole 98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

OR12044-25G OR12044-5G
APOSOR12044-25GEA 493 EUR
APOSOR12044-25G APOSOR12044-5G
6-Bromo-2-methylbenzo[d]thiazole 98%
6-Bromo-2-methylbenzo[d]thiazole
Formule: C₈H₆BrNS
Point de fusion: 82…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00466580
Numéro CAS: 5304-21-2

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR