Imprimer
1-(2-Bromoethoxy)-3-methoxybenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(2-Bromoethoxy)anisole
OR12039-1G OR12039-25G OR12039-5G
APOSOR12039-1GEA 21.9 EUR
APOSOR12039-1G APOSOR12039-25G APOSOR12039-5G
1-(2-Bromoethoxy)-3-methoxybenzene
1-(2-Bromoethoxy)-3-methoxybenzene
Formule: C₉H₁₁O₂Br
Point d'ébullition: 84 °C/0,023mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00980056
Numéro CAS: 3245-45-2