Imprimer
4-Chlorobenzaldéhyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR12011-1KG OR12011-250G OR12011-100G
APOSOR12011-1KGEA 132 EUR
APOSOR12011-1KG APOSOR12011-250G APOSOR12011-100G
4-Chlorobenzaldéhyde 98%
4-Chlorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅ClO
Poids moléculaire: 140.57 g/mol
Point d'ébullition: 213…214 °C
Point de fusion: 45…50 °C
Densité: 1.196 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003379
Numéro CAS: 104-88-1
EINECS: 203-247-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS III