2-Methyl-5-pyridineboronic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(6-Methylpyridin-3-yl)boronic acid
Formule:
C₆H₈BNO₂ Point de fusion: 90…100 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD06801736 Numéro CAS: 659742-21-9 |