Imprimer
1-Boc-isonipecotic acid methyl ester 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected, 1-tert-Butyl 4-methyl piperidine-1,4-dicarboxylate
OR11974-100G OR11974-25G
APOSOR11974-100GEA 40.6 EUR
APOSOR11974-100G APOSOR11974-25G
1-Boc-isonipecotic acid methyl ester 98%
1-Boc-isonipecotic acid methyl ester
Formule: C₁₂H₂₁NO₄
Poids moléculaire: 243.2994 g/mol
Point de fusion: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02183584
Numéro CAS: 124443-68-1