Imprimer
4-(6-Chloro-4-pyrimidinyl)morpholine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR11965-1G OR11965-5G
APOSOR11965-1GEA 128 EUR
APOSOR11965-1G APOSOR11965-5G
4-(6-Chloro-4-pyrimidinyl)morpholine
4-(6-Chloro-4-pyrimidinyl)morpholine
Formule: C₈H₁₀ClN₃O
Point de fusion: 149…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00466219
Numéro CAS: 22177-92-0