Imprimer
2-Bromo-2,6-dichlorotoluène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR11949-1G OR11949-250MG
APOSOR11949-1GEA 174 EUR
APOSOR11949-1G APOSOR11949-250MG
2-Bromo-2,6-dichlorotoluène
2-Bromo-2,6-dichlorotoluène
Formule: C₇H₅BrCl₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09801039
Numéro CAS: 115615-19-5