Imprimer
4-Bromo-3-methylthioanisole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-2-methyl-4-(methylthio)benzene
OR11944-1G OR11944-5G
APOSOR11944-1GEA 215 EUR
APOSOR11944-1G APOSOR11944-5G
4-Bromo-3-methylthioanisole 97%
4-Bromo-3-methylthioanisole
Formule: C₈H₉BrS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09801036
Numéro CAS: 90532-02-8