Imprimer
4-Bromo-N-(prop-2-ynyl)benzamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-N-(prop-2-yn-1-yl)benzamide
OR11936-1G OR11936-100MG OR11936-5G
APOSOR11936-1GEA 241 EUR
APOSOR11936-1G APOSOR11936-100MG APOSOR11936-5G
4-Bromo-N-(prop-2-ynyl)benzamide 98%
4-Bromo-N-(prop-2-ynyl)benzamide
Formule: C₁₀H₈BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800901
Numéro CAS: 82225-32-9