Imprimer
3,5-Dichloro-2-methylphenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR11933-1G OR11933-250MG
APOSOR11933-1GEA 328 EUR
APOSOR11933-1G APOSOR11933-250MG
3,5-Dichloro-2-methylphenylboronic acid
3,5-Dichloro-2-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BCl₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800882
Numéro CAS: 957120-97-7