Imprimer
3-Bromo-N,N-diisopropylbenzamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR11910-1G OR11910-5G OR11910-10G
APOSOR11910-1GEA 78.7 EUR
APOSOR11910-1G APOSOR11910-5G APOSOR11910-10G
3-Bromo-N,N-diisopropylbenzamide
3-Bromo-N,N-diisopropylbenzamide
Formule: C₁₃H₁₈BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00587757
Numéro CAS: 35309-72-9