N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrole, N-METHYLPYRROLE-2-BORONIC ACID, PINACOL ESTER, 1-Methyl-1H-pyrrole-2-boronic acid, pinacol ester
Formule:
C₁₁H₁₈BNO₂ Poids moléculaire: 207.08 g/mol Point de fusion: 44…50 °C Point éclair: 82 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD06659917 Numéro CAS: 850567-47-4 |