Imprimer
2-Bromo-5-methoxyphenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-5-methoxybenzeneboronic acid, 2-Bromo-5-methoxybenzene boronic acid
OR1188-1G OR1188-250MG
APOSOR1188-1GEA 95.7 EUR
APOSOR1188-1G APOSOR1188-250MG
2-Bromo-5-methoxyphenylboronic acid
2-Bromo-5-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BBrO₃
Point de fusion: 214…216 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06659859
Numéro CAS: 89694-44-0