2-Bromo-6-nitroaniline 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₅BrN₂O₂ Point de fusion: 72…74 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09263476 Numéro CAS: 59255-95-7 |