Imprimer
Alcool 4-hydroxybenzylique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-Hydroxyphenyl)methanol, p-Hydroxybenzyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)phenol
OR1172-250G OR1172-50G
APOSOR1172-250GEA 55.1 EUR
APOSOR1172-250G APOSOR1172-50G
Alcool 4-hydroxybenzylique 98%
Alcool 4-hydroxybenzylique
Formule: C₇H₈O₂
Poids moléculaire: 124.14 g/mol
Point d'ébullition: 251…253 °C
Point de fusion: 110…112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004658
Numéro CAS: 623-05-2
EINECS: 210-768-0