Imprimer
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid (trans-) 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): trans-Acide ferulique
OR1171-100G OR1171-25G OR1171-500G
APOSOR1171-100GEA 27.7 EUR
APOSOR1171-100G APOSOR1171-25G APOSOR1171-500G
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid (trans-) 98%
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Poids moléculaire: 194.18 g/mol
Point de fusion: 169…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004400
Numéro CAS: 537-98-4