5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranoside 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₄N₄O₅ Point de fusion: 214…215 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00869751 Numéro CAS: 2627-69-2 EINECS: 220-097-5 |