Imprimer
2,4-Dihydroxybenzaldéhyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR1169-100G OR1169-500G
APOSOR1169-100GEA 33.5 EUR
APOSOR1169-100G APOSOR1169-500G
2,4-Dihydroxybenzaldéhyde
2,4-Dihydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₆O₃
Point d'ébullition: 220 °C
Point de fusion: 134…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011686
Numéro CAS: 95-01-2