Imprimer
3,5-Dibromoaniline chlorhydrate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR11689-1G OR11689-5G
APOSOR11689-1GEA 29 EUR
APOSOR11689-1G APOSOR11689-5G
3,5-Dibromoaniline chlorhydrate
3,5-Dibromoaniline chlorhydrate
Formule: C₆H₆Br₂ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800855
Numéro CAS: 188349-40-8