Imprimer
2-Methoxyquinoline-3-boronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR11687-1G OR11687-250MG OR11687-5G
APOSOR11687-1GEA 112 EUR
APOSOR11687-1G APOSOR11687-250MG APOSOR11687-5G
2-Methoxyquinoline-3-boronic acid
2-Methoxyquinoline-3-boronic acid
Formule: C₁₀H₁₀BNO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09800894
Numéro CAS: 886853-93-6