Imprimer
5-(3-Nitrophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-(3-Nitrophenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
OR11681-10MG OR11681-50MG
APOSOR11681-10MGEA 21.9 EUR
APOSOR11681-10MG APOSOR11681-50MG
5-(3-Nitrophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
5-(3-Nitrophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₆N₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800992
Numéro CAS: 951885-28-2