1-tert-Butyl-4-piperidone 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-(tert-Butyl)piperidin-4-one
Formule:
C₉H₁₇NO Point d'ébullition: 93…94 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03411608 Numéro CAS: 1465-76-5 |