Imprimer
5-(2,3-Dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR11671-100MG OR11671-500MG
APOSOR11671-100MGEA 65.4 EUR
APOSOR11671-100MG APOSOR11671-500MG
5-(2,3-Dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
5-(2,3-Dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₅Cl₂NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07376179
Numéro CAS: 951885-34-0