1-(2-(4-Nitrophenoxy)ethyl)pyrrolidine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₁₆N₂O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01308390 Numéro CAS: 265654-77-1 |