Imprimer
Methyl-6-amino-3-bromopicolinate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR11647-1G OR11647-5G
APOSOR11647-1GEA 24.4 EUR
APOSOR11647-1G APOSOR11647-5G
Methyl-6-amino-3-bromopicolinate
Methyl-6-amino-3-bromopicolinate
Formule: C₇H₇BrN₂O₂
Point de fusion: 95…97 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09800897
Numéro CAS: 178876-83-0